Stampa…
Rame 99,9 Metals basis, foil, Spessore: 1.27 mm (0.05 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13377.CU 13377.CV
13377.CUEA 143 EUR
13377.CU 13377.CV
Rame 99,9 Metals basis, foil, Spessore: 1.27 mm (0.05 in)
Rame
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈455g/20x20cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Peso molecolare: 63.55 g/mol
Punto di ebollizione: 2595
Punto di fusione: 1083
Densità: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545