Stampa…
Rame ≥99.5% (metals basis), spherical powder -100 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
11070.30 11070.A1 11070.D9
11070.30EA 46.4 EUR
11070.30 11070.A1 11070.D9
Rame ≥99.5% (metals basis), spherical powder -100 mesh
Rame
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-50-8 Appearance: Copper Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Peso molecolare: 63,55 g/mol
Punto di ebollizione: 2595 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1083 °C
Densità: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,02545