Stampa…
Rame ≥99.999% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10974.G1 10974.G5 10974.G9
10974.G1EA 140 EUR
10974.G1 10974.G5 10974.G9
Rame ≥99.999% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Rame
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈7.02g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Punto di ebollizione: 2595 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1083 °C
Densità: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545