Stampa…
Rame ≥99.9985% (metals basis), in filo, Puratronic®, hard, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Fornitore: Thermo Scientific
10971.H2 10971.G6
10971.H2EA 349 EUR
10971.H2 10971.G6
Rame ≥99.9985% (metals basis), in filo, Puratronic®, hard, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Rame
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.07g/m Appearance: Copper Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Peso molecolare: 63,55 g/mol
Punto di ebollizione: 2595 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1083 °C
Densità: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545