Stampa…
Rame 99,999 Metals basis, shots, Puratronic® 4-6 mm (0.16-0.24 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10953.18 10953.30 10953.A1
10953.18EA 161 EUR
10953.18 10953.30 10953.A1
Rame 99,999 Metals basis, shots, Puratronic® 4-6 mm (0.16-0.24 in)
Rame
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Peso molecolare: 63.55 g/mol
Punto di ebollizione: 2595
Punto di fusione: 1083
Densità: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545