Stampa…
Rame 99,999 Metals basis, foil, Puratronic®, Spessore: 0.025 mm (0.001 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10950.GZ 10950.HV
10950.GZEA 194 EUR
10950.GZ 10950.HV
Rame 99,999 Metals basis, foil, Puratronic®, Spessore: 0.025 mm (0.001 in)
Rame
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈1.1g/25x200mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Peso molecolare: 63.55 g/mol
Punto di ebollizione: 2595
Punto di fusione: 1083
Densità: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545