Stampa…
Rame 99+% (metals basis), trucioli
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10161.18 10161.30 10161.A1
10161.18EA 23.9 EUR
10161.18 10161.30 10161.A1
Rame 99+% (metals basis), trucioli
Rame
Purity: 99+% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: Long, thin, coiled strands Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Peso molecolare: 63.55 g/mol
Punto di ebollizione: 2595
Punto di fusione: 1083
Densità: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545