Stampa…
Rame ≥99.5% (metals basis), in polvere -150 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
10160.22 10160.36 10160.A3
10160.22EA 59.4 EUR
10160.22 10160.36 10160.A3
Rame ≥99.5% (metals basis), in polvere -150 mesh
Rame
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-50-8 Molecular Formula: Apparent density 2.6-2.8g/cm3 Appearance: Copper Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Punto di ebollizione: 2595 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1083 °C
Densità: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,02545