Stampa…
Rame ≥99.9% (metals basis), in sferette 1-10 mm (0.04-0.4 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10159.36 10159.A3
10159.36EA 66.8 EUR
10159.36 10159.A3
Rame ≥99.9% (metals basis), in sferette 1-10 mm (0.04-0.4 in)
Rame
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Punto di ebollizione: 2595 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1083 °C
Densità: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545