Stampa…
Rame 99+%, trucioli
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
317912500 317910010
ACRO317912500EA 56 EUR
ACRO317912500 ACRO317910010
Rame 99+%, trucioli
Rame
Formula: Cu
Punto di ebollizione: 2595 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 1083 °C
Densità: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545
Visualizza i codici
Appearance Metallic turnings
Total trace metal impurities ≤1.0 %