Rame 99.9% (trace metals basis), in sferette 1-10 mm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
Cu Punto di ebollizione: 2595 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 1083 °C Densità: 8,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS Number: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |
Appearance | Rust brown Metallic shots |
Particle size | 1 to 10 mm |
Total trace metal impurities | ≤0.1 % |