Stampa…
Rame 99%, in polvere max 106 µm (-140 mesh)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
196570250 196575000 196570025
ACRO196570250EA 25.1 EUR
ACRO196570250 ACRO196575000 ACRO196570025
Rame 99%, in polvere max 106 µm (-140 mesh)
Rame
Formula: Cu
Peso molecolare: 63.55 g/mol
Punto di ebollizione: 2595
Punto di fusione: 1083
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,02545
Visualizza i codici
Appearance Red to red-brown Powder
Assay ≥98.5 % (Cu)
Particle size (Maximum) 106 µm
Apparent density 1.35 g/ml
Average particle size 25 µm