Stampa…
Lantanio ≥99.9% (metals basis excluding Ta), in astine, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
40293.DH 40293.DJ 40293.DM 40293.HF
40293.DHEA 215 EUR
40293.DH 40293.DJ 40293.DM 40293.HF
Lantanio ≥99.9% (metals basis excluding Ta), in astine, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Lantanio
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-91-0 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.80g/mm, Cast rod, diameter is approximate Appearance: Silver-gray UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00011066
Formula: La
Peso molecolare: 138.91 g/mol
Punto di ebollizione: 3464
Punto di fusione: 920
Densità: ∼6.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011066
CAS Number: 7439-91-0
EINECS: 231-099-0
UN: 3208
ADR: 4.3 II