Stampa…
Lantanio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in astine, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
40292.DH 40292.DJ 40292.DM 40292.HF
40292.DHEA 206 EUR
40292.DH 40292.DJ 40292.DM 40292.HF
Lantanio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in astine, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lantanio
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-91-0 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.20g/mm, Cast rod, diameter is approximate Appearance: Gray to silver UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00011066
Formula: La
Peso molecolare: 138.91 g/mol
Punto di ebollizione: 3464
Punto di fusione: 920
Densità: ∼6.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011066
CAS Number: 7439-91-0
EINECS: 231-099-0
UN: 3208
ADR: 4.3 II