Stampa…
Lantanio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Spessore: 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10220.FF 10220.FI
10220.FFEA 328 EUR
10220.FF 10220.FI
Lantanio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Spessore: 1.0 mm (0.04 in)
Lantanio
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-91-0 Physical Form: ≈3.9g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Appearance: Silver-grey UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00011066
Formula: La
Peso molecolare: 138.91 g/mol
Punto di ebollizione: 3464
Punto di fusione: 920
Densità: ∼6.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011066
CAS Number: 7439-91-0
EINECS: 231-099-0
UN: 3208
ADR: 4.3 II