Stampa…
Iodio 99.5-100.5% Ph. Eur.
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
24762.265EA 179 EUR
24762.265 24762.290
Iodio 99.5-100.5% Ph. Eur.
Iodio
Formula: I₂
Peso molecolare: 253,81 g/mol
Punto di ebollizione: 184,3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 114 °C
Densità: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011355
CAS Number: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 (6.1),III
REACH: 01-2119485285-30
Merck Index: 13,05036
Visualizza i codici
Assay 99.5 - 100.5%
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes Test
Identification B Passes Test
Bromides and Chlorides Max. 250 ppm
Non-Volatile Residue Max. 0.1%
Residual Solvents Passes Test
Residual solvents Passes test