Stampa…
Iodio 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi, bisublimato
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
24757.187EA 45.5 EUR
24757.187 24757.234 24757.291
Iodio 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi, bisublimato
Iodio
Formula: I₂
Peso molecolare: 253,81 g/mol
Punto di ebollizione: 184,3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 114 °C
Densità: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011355
CAS Number: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 (6.1),III
REACH: 01-2119485285-30
Merck Index: 13,05036
Visualizza i codici
Assay 99.5 - 100.5 %
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Insoluble substances Passes test
Non-volatile residue Max. 0.02 %
Cl + Br (as Cl) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test