Iodio ≥99%, GPR RECTAPUR®, bisublimato
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
24755.181EA
64.2
EUR
24755.181
24755.294
24755.460
Iodio ≥99%, GPR RECTAPUR®, bisublimato
Iodio
Formula:
I₂ Punto di ebollizione: 184,3 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 114 °C Densità: 4,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011355 CAS Number: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3495 ADR: 8 (6.1),III REACH: 01-2119485285-30 Merck Index: 13,05036 |
Assay | Min. 99 % |
Non-volatile residue | Max. 0.05 % |
Cl + Br (as Cl) | Max. 0.025 % |