Stampa…
Iodio, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04763.0050 1.04763.0500
1.04763.0050EA 307 EUR
1.04763.0050 1.04763.0500
Iodio, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Iodio
Formula: I₂
Peso molecolare: 253,81 g/mol
Punto di ebollizione: 184,3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 114 °C
Densità: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011355
CAS Number: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 (6.1),III
Merck Index: 13,05036
Visualizza i codici
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 114 °C
Molar Mass 253.8 g/mol
Bulk Density 2100 kg/m3
Boiling Point 185 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.41 hPa (25 °C)
Density 4.93 g/cm3 (20 °C)
pH 3.4 (H2O) (saturated solution)
Viscosity kinematic 0.57 mm2/s (116 °C) liquid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material