Stampa…
Iodio, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, sublimato, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04760.2500 1.04760.9050
1.04760.2500EA 2370 EUR
1.04760.2500 1.04760.9050
Iodio, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, sublimato, SAFC®
Iodio
Formula: I₂
Peso molecolare: 253.81 g/mol
Punto di ebollizione: 184.3
Punto di fusione: 114
Densità: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011355
CAS Number: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 (6.1) III
Merck Index: 13,05036