Stampa…
Iodio, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
1118.0100EA 0 EUR
1118.0100 1118.0250 1118.1000
Iodio, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Iodio
Formula: I₂
Punto di ebollizione: 184,3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 114 °C
Densità: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011355
CAS Number: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036
Visualizza i codici
Exceeds ACS Specifications
Assay min. 99.8 %
Chloride and Bromine (as Cl) max. 0.003 %
Non-volatile Matter max. 0.01 %