Iodio ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 7553-56-2
Molecular Formula: I2
Formula Weight: 253.81
Flash Point: None
Physical Form: Cryst solid
Density: 4.930
Appearance: Grey to purple
Odour: Irritating
Melting Point: 183-186° subl.
Beilstein Reference: 969212
Merck Reference: 14,5014
UN No.: 3495
MDL No.: MFCD00011355
Formula:
I₂ Punto di ebollizione: 184,3 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 114 °C Densità: 4,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011355 CAS Number: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3495 ADR: 8,III Merck Index: 14,5014 |