Stampa…
Iodio ≥99.5%, crystalline
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
14248.14 14248.30 14248.A1
14248.14EA 48.8 EUR
14248.14 14248.30 14248.A1
Iodio ≥99.5%, crystalline
Iodio
Purity: 99.5% CAS No.: 7553-56-2 Molecular Formula: I2 Formula Weight: 253.81 Physical Form: Solid Density: 4.930 Melting Point: 183-186° subl. UN No.: 3495 MDL No.: MFCD00011355
Formula: I₂
Punto di ebollizione: 184,3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 183…186 °C (subl.)
Densità: 4,930
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011355
CAS Number: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036