Stampa…
Iodio ≥99.9985% (metals basis), cristalli, Puratronic®, bisublimato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
10619.14 10619.22 10619.36 10619.88
10619.14EA 126 EUR
10619.14 10619.22 10619.36 10619.88
Iodio ≥99.9985% (metals basis), cristalli, Puratronic®, bisublimato
Iodio
Formula: I₂
Peso molecolare: 253.81 g/mol
Punto di ebollizione: 184.3
Punto di fusione: 183…186 °C (subl.)
Densità: 4.930
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011355
CAS Number: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05036
Visualizza i codici
Appearance (Colour) Grey
Form Crystalline
Total Metal Impurities ≤0.0015% (15 ppm)