Stampa…
Iodio ≥99.99% (metals basis), crystalline
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
00158.18 00158.30
00158.18EA 102 EUR
00158.18 00158.30
Iodio ≥99.99% (metals basis), crystalline
Iodio
Formula: I₂
Peso molecolare: 253.81 g/mol
Punto di ebollizione: 184.3
Punto di fusione: 183…186 °C (subl.)
Densità: 4.930
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011355
CAS Number: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05036