Stampa…
Iodio 99.8+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
423820050 423825000 423820025
ACRO423820050EA 27.2 EUR
ACRO423820050 ACRO423825000 ACRO423820025
Iodio 99.8+% ACS
Iodio
Formula: I₂
Peso molecolare: 253.81 g/mol
Punto di ebollizione: 185 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011355
CAS Number: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05036
Visualizza i codici
Appearance Grey Metallic spheres
Titration Iodometric ≥99.8 %
Non-volatile matter ≤0.01 %
Chlorine and Bromine (as Cl) ≤0.005 %