Iodio 99.5%, extra puro, sublimato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
196561000
196565000
196560025
ACRO196561000EA
67.2
EUR
ACRO196561000
ACRO196565000
ACRO196560025
Iodio 99.5%, extra puro, sublimato
Iodio
Formula:
I₂ Peso molecolare: 253,81 g/mol Punto di ebollizione: 184,3 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 113 °C Densità: 4,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011355 CAS Number: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3495 ADR: 8,III Merck Index: 13,05036 |
Appearance | Dark grey Metallic spheres |
Titration Iodometric | ≥99.4 % |
Chloride and Bromide | ≤0.005 % |
Insoluble matter | Passes test |