Stampa…
Bromuro di idrogeno 32% (w/w) in acetic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18856.0250 8.18856.1000 8.18856.9028 8.18856.9045 8.18856.9030
8.18856.0250EA 48.5 EUR
8.18856.0250 8.18856.1000 8.18856.9028 8.18856.9045 8.18856.9030
Bromuro di idrogeno 32% (w/w) in acetic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Bromuro di idrogeno
Formula: HBr
Densità: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011323
CAS Number: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
Visualizza i codici
Bulk Density (20 °C) soluble
Boiling Point  - 200 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 360 hPa (20 °C)
Density 1.38 g/cm3 (20 °C)