Stampa…
Bromo ≥99.8%, liquido
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
00905.14 00905.30 00905.A1 00905.D9
00905.14EA 64.6 EUR
00905.14 00905.30 00905.A1 00905.D9
Bromo ≥99.8%, liquido
Bromo
Purity: 99.8% CAS No.: 7726-95-6 Physical Form: Liquid Odour: Unpleasant UN No.: 1744 MDL No.: MFCD00010896
Formula: Br₂
Peso molecolare: 159,81 g/mol
Punto di ebollizione: 58,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –7,2 °C
Densità: 3,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010896
CAS Number: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 1744
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01378