Stampa…
Bromo 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
402841000 402845000 402840010
ACRO402841000EA 46 EUR
ACRO402841000 ACRO402845000 ACRO402840010
Bromo 99+%, extra puro
Bromo
Formula: Br₂
Punto di ebollizione: 58,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –7,2 °C
Densità: 3,111 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010896
CAS Number: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 1744
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01378
Visualizza i codici
Appearance Red-brown Liquid
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chlorine (Cl) ≤500 ppm
Iodine (I) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm