Stampa…
Bromo 99.6% per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
196660010 196660250 196662500
ACRO196660010EA 202 EUR
ACRO196660010 ACRO196660250 ACRO196662500
Bromo 99.6% per analisi
Bromo
Formula: Br₂
Peso molecolare: 159,81 g/mol
Punto di ebollizione: 58,7 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –7,2 °C
Densità: 3,111 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010896
CAS Number: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 1744
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01378
Visualizza i codici
Appearance Dark red-brown Liquid
Titration Iodometric ≥99.5 %
Residue after evaporation ≤100 ppm
Chlorine (Cl) ≤500 ppm
Iodine (I) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤30 ppm