Stampa…
Tellurio ≥99.9999% (metals basis), in sferette, Ø 2-5 mm (0.08-0.20 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
42213.06 42213.14 42213.22
42213.06EA 69.9 EUR
42213.06 42213.14 42213.22
Tellurio ≥99.9999% (metals basis), in sferette, Ø 2-5 mm (0.08-0.20 in)
Tellurio
Purity: 99.9999% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Formula: Te
Punto di ebollizione: 990 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 450 °C
Densità: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134062
CAS Number: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3284
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273