Stampa…
Tellurio ≥99.9999% (metals basis), broken ingot, Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
12607.14 12607.22 12607.36
12607.14EA 183 EUR
12607.14 12607.22 12607.36
Tellurio ≥99.9999% (metals basis), broken ingot, Puratronic®
Tellurio
Purity: 99.9999+% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Formula: Te
Peso molecolare: 127.6 g/mol
Punto di ebollizione: 990
Punto di fusione: 450
Densità: 8.83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134062
CAS Number: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3284
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09273