Stampa…

Tellurio ≥99.999% (metals basis), in polvere -200 mesh

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

11075.09 11075.18 11075.30
11075.09EA 83.3 EUR
11075.09 11075.18 11075.30
Tellurio ≥99.999% (metals basis), in polvere -200 mesh
Tellurio

Purity: 99.999% CAS No.: 13494-80-9 Physical Form: Powder Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00134062

Formula: Te
Punto di ebollizione: 990 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 450 °C
Densità: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134062
CAS Number: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR