Stampa…
Tellurio ≥99.99% (metals basis), in polvere -30 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
11074.14 11074.22
11074.14EA 104 EUR
11074.14 11074.22
Tellurio ≥99.99% (metals basis), in polvere -30 mesh
Tellurio
Purity: 99.99% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00134062
Formula: Te
Peso molecolare: 127.6 g/mol
Punto di ebollizione: 990
Punto di fusione: 450
Densità: 8.83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134062
CAS Number: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09273