Stampa…
Tellurio ≥99.99% (metals basis), broken ingot
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
11073.18 11073.30
11073.18EA 93.1 EUR
11073.18 11073.30
Tellurio ≥99.99% (metals basis), broken ingot
Tellurio
Purity: 99.99% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Formula: Te
Punto di ebollizione: 990 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 450 °C
Densità: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134062
CAS Number: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3284
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273