Stampa…
Tellurio ≥99.5% (metals basis), in polvere -200 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10605.18 10605.30
10605.18EA 92 EUR
10605.18 10605.30
Tellurio ≥99.5% (metals basis), in polvere -200 mesh
Tellurio
Purity: 99.5% CAS No.: 13494-80-9 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00134062
Formula: Te
Punto di ebollizione: 990 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 450 °C
Densità: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134062
CAS Number: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273