Stampa…
Tellurio ≥99.999% (metals basis), in pezzi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
10362.14 10362.22 10362.36
10362.14EA 68.3 EUR
10362.14 10362.22 10362.36
Tellurio ≥99.999% (metals basis), in pezzi
Tellurio
Purity: 99.999+% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Formula: Te
Punto di ebollizione: 990 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 450 °C
Densità: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134062
CAS Number: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273