Stampa…
Tellurio 99+% (trace metals basis), in polvere
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
420020100 420021000
ACRO420020100EA 27.6 EUR
ACRO420020100 ACRO420021000
Tellurio 99+% (trace metals basis), in polvere
Tellurio
Formula: Te
Peso molecolare: 127.6 g/mol
Punto di ebollizione: 990
Punto di fusione: 450
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134062
CAS Number: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
Merck Index: 12,09273
Visualizza i codici
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤1.0 %
Melting point 77 to 81 °C
GC ≥97.5 %