Stampa…
Tellurio 99.8% (trace metals basis), in polvere -200 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
315991000 315990250 315995000
ACRO315991000EA 140 EUR
ACRO315991000 ACRO315990250 ACRO315995000
Tellurio 99.8% (trace metals basis), in polvere -200 mesh
Tellurio
Formula: Te
Punto di ebollizione: 990 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 450 °C
Densità: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134062
CAS Number: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273
Visualizza i codici
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤0.2 %