Selenio, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
Formula:
Se Punto di ebollizione: ∼685 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 217 °C Densità: 4,28 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134090 CAS Number: 7782-49-2 EINECS: 231-957-4 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,08572 |
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 217 °C |
Molar Mass | 78.96 g/mol |
Bulk Density | 1270 kg/m3 |
Boiling Point | 685 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.001 hPa (20 °C) |