Stampa…
Selenio, in polvere
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A12592.0B A12592.18 A12592.30
A12592.0BEA 434 EUR
A12592.0B A12592.18 A12592.30
Selenio, in polvere
Selenio
Formula: Se
Peso molecolare: 78.96 g/mol
Punto di ebollizione: ∼685 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 217
Densità: 4.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134090
CAS Number: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08572