Stampa…
Selenio ≥99.999% (metals basis), in polvere -200 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
36208.18 36208.30
36208.18EA 172 EUR
36208.18 36208.30
Selenio ≥99.999% (metals basis), in polvere -200 mesh
Selenio
Purity: 99.999% CAS No.: 7782-49-2 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00134090
Formula: Se
Peso molecolare: 78,96 g/mol
Punto di ebollizione: ∼685 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 217 °C
Densità: 4,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134090
CAS Number: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08572