Stampa…
Selenio ≥99.5% (metals basis), in polvere -325 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10601.06 10601.18 10601.30
10601.06EA 93 EUR
10601.06 10601.18 10601.30
Selenio ≥99.5% (metals basis), in polvere -325 mesh
Selenio
Purity: 99.5% CAS No.: 7782-49-2 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00134090
Formula: Se
Peso molecolare: 78.96 g/mol
Punto di ebollizione: ∼685 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 217
Densità: 4.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134090
CAS Number: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08572