Stampa…
Selenio ≥99.999% (metals basis), amorphous shot 1-6 mm (0.04-0.24 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
00290.18 00290.30
00290.18EA 78.6 EUR
00290.18 00290.30
Selenio ≥99.999% (metals basis), amorphous shot 1-6 mm (0.04-0.24 in)
Selenio
Purity: 99.999+% CAS No.: 7782-49-2 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134090
Formula: Se
Peso molecolare: 78.96 g/mol
Punto di ebollizione: ∼685 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 217
Densità: 4.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134090
CAS Number: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08572