Stampa…
Selenio 99+%, in polvere
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
419271000 419275000
ACRO419271000EA 112 EUR
ACRO419271000 ACRO419275000
Selenio 99+%, in polvere
Selenio
Formula: Se
Punto di ebollizione: ∼685 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 217 °C
Densità: 4,81 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134090
CAS Number: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08572
Visualizza i codici
Appearance Dark grey to black Powder
Assay ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.5 %
Copper (Cu) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤500 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Sulfur (S) ≤500 ppm