Stampa…
Selenio 99.5+%, in polvere 200 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
198070500 198072500 198070010
ACRO198070500EA 73 EUR
ACRO198070500 ACRO198072500 ACRO198070010
Selenio 99.5+%, in polvere 200 mesh
Selenio
Formula: Se
Peso molecolare: 78.96 g/mol
Punto di ebollizione: 685 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 217 °C
Densità: 4.81 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134090
CAS Number: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08572
Visualizza i codici
Appearance Dark grey to black Powder
Assay ≥99.50 %
Particle size ≤200 mesh
Arsenic (As) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Lead (Pb) ≤200 ppm
Mercury (Hg) ≤100 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Tellurium (Te) ≤1000 ppm