Antimonio ≥99.999% (metals basis), spherical shots 1-5 mm (0.04-0.20 in) low oxide
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Ampuled under argon
38618.09
38618.18
38618.09EA
167
EUR
38618.09
38618.18
Antimonio ≥99.999% (metals basis), spherical shots 1-5 mm (0.04-0.20 in) low oxide
Antimonio
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-36-0
Physical Form: Ampouled under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134030
Formula:
Sb Peso molecolare: 121,76 g/mol Punto di ebollizione: 1637 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 630 °C Densità: 6,684 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134030 CAS Number: 7440-36-0 EINECS: 231-146-5 UN: 2871 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,00733 |