Stampa…
Antimonio ≥99.999% (metals basis), in polvere -200 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
14640.03 14640.06 14640.14
14640.03EA 40.6 EUR
14640.03 14640.06 14640.14
Antimonio ≥99.999% (metals basis), in polvere -200 mesh
Antimonio
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless UN No.: 2871 MDL No.: MFCD00134030
Formula: Sb
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134030
CAS Number: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III