Stampa…
Antimonio ≥99.5% (metals basis), in polvere -100 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10100.30 10100.A1
10100.30EA 60.4 EUR
10100.30 10100.A1
Antimonio ≥99.5% (metals basis), in polvere -100 mesh
Antimonio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-36-0 Physical Form: Apparent density 2.4-2.9g/cm3 Odour: Odourless Boiling Point: 1380° UN No.: 2871 MDL No.: MFCD00134030
Formula: Sb
Peso molecolare: 121.76 g/mol
Punto di ebollizione: 1380 °C
Punto di fusione: 630
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134030
CAS Number: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00733